Tisk…
(4-Fluorophenoxy)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluorophenoxyacetic Acid
PC4100-100G PC4100-1G
APOSPC4100-100GEA 4570 CZK
APOSPC4100-100G APOSPC4100-1G
(4-Fluorophenoxy)acetic acid
(4-Fluorophenoxy)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄F)OCH₂COOH
MW: 170.14
Bod tání: 104…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004304
CAS číslo: 405-79-8