2,4-Diamino-5-fluoroquinazoline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Fluoro-2,4-diaminoquinazoline
PC4099-5G
APOSPC4099-5GEA
4470
CZK
APOSPC4099-5G
2,4-Diamino-5-fluoroquinazoline
2,4-Diamino-5-fluoroquinazoline
Vzorec:
C₈H₇FN₄ MW: 178,17 g/mol Bod tání: 245…248 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00221785 CAS číslo: 119584-70-2 |