Tisk…
(3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC4098-1G PC4098-25G PC4098-5G
APOSPC4098-1GEA 622 CZK
APOSPC4098-1G APOSPC4098-25G APOSPC4098-5G
(3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
MW: 222,14 g/mol
Bod tání: 88…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236303
CAS číslo: 238754-67-1