Tisk…
1-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thiourea 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4097-10G PC4097-1G PC4097-5G
APOSPC4097-10GEA 14090 CZK
APOSPC4097-10G APOSPC4097-1G APOSPC4097-5G
1-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thiourea 98%
1-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thiourea
Vzorec: C₈H₆ClF₃N₂S
Bod tání: 139…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041182
CAS číslo: 207919-03-7