Tisk…
5-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC409526-10G PC409526-1G PC409526-5G
APOSPC409526-10GEA 29130 CZK
APOSPC409526-10G APOSPC409526-1G APOSPC409526-5G
5-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
5-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₃F₃N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12401614
CAS číslo: 1208672-46-1