Tisk…
5-Hydrazinyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC409521-1G PC409521-250MG
APOSPC409521-1GEA 3740 CZK
APOSPC409521-1G APOSPC409521-250MG
5-Hydrazinyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
5-Hydrazinyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₆F₃N₃
Bod tání: 82…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11113388
CAS číslo: 1035173-53-5