Tisk…
5-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC409520-1G PC409520-5G
APOSPC409520-1GEA 2940 CZK
APOSPC409520-1G APOSPC409520-5G
5-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
5-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃F₃IN
MW: 273 g/mol
Bod tání: 74…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226772
CAS číslo: 873107-98-3