Tisk…
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC409518-1G PC409518-5G
APOSPC409518-1GEA 27280 CZK
APOSPC409518-1G APOSPC409518-5G
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 95+%
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Vzorec: C₁₃H₁₂F₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07403548
CAS číslo: 879072-54-5