Tisk…
3-(Trifluoromethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC409517-1G PC409517-5G
APOSPC409517-1GEA 25400 CZK
APOSPC409517-1G APOSPC409517-5G
3-(Trifluoromethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95+%
3-(Trifluoromethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₈F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258799
CAS číslo: 916423-57-9