Tisk…
5-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC409513-1G PC409513-5G PC409513-100MG
APOSPC409513-1GEA 25890 CZK
APOSPC409513-1G APOSPC409513-5G APOSPC409513-100MG
5-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
5-Fluoronaphthalen-1-ol
Vzorec: C₁₀H₇FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12401609
CAS číslo: 61761-32-8