Tisk…
5-Piperazin-1-yl-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC409512-1G PC409512-10G PC409512-5G
APOSPC409512-1GEA 9920 CZK
APOSPC409512-1G APOSPC409512-10G APOSPC409512-5G
5-Piperazin-1-yl-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
5-Piperazin-1-yl-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine
Vzorec: C₁₃H₁₃F₃N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08565762
CAS číslo: 890302-17-7