Tisk…
tert-Butyl-4-(2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-ylamino)piperidine-1-carboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC409504-1G PC409504-5G
APOSPC409504-1GEA 18190 CZK
APOSPC409504-1G APOSPC409504-5G
tert-Butyl-4-(2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-ylamino)piperidine-1-carboxylate 95+%
tert-Butyl-4-(2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-ylamino)piperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₉H₂₃F₃N₄O₂
MW: 396,42 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10688282
CAS číslo: 1040682-38-9