Tisk…
8-Bromo-5-chloro-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC409503-1G PC409503-10G PC409503-5G
APOSPC409503-1GEA 13790 CZK
APOSPC409503-1G APOSPC409503-10G APOSPC409503-5G
8-Bromo-5-chloro-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
8-Bromo-5-chloro-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine
Vzorec: C₉H₃BrClF₃N₂
MW: 311.49 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08567942
CAS číslo: 890301-89-0