Tisk…
4-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC409501-1G PC409501-10G PC409501-5G
APOSPC409501-1GEA 12140 CZK
APOSPC409501-1G APOSPC409501-10G APOSPC409501-5G
4-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
4-Fluoronaphthalen-1-ol
Vzorec: C₁₀H₇FO
Bod tání: 131…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699695
CAS číslo: 315-53-7