4-Fluoro-1-naphthaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC409500-1G
PC409500-25G
PC409500-5G
APOSPC409500-1GEA
1660
CZK
APOSPC409500-1G
APOSPC409500-25G
APOSPC409500-5G
4-Fluoro-1-naphthaldehyde 95+%
4-Fluoro-1-naphthaldehyde
Vzorec:
C₁₁H₇FO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02261765 CAS číslo: 172033-73-7 |