Tisk…
2-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetonitrile
PC4093-5G PC4093-100G PC4093-1G
APOSPC4093-5GEA 705 CZK
APOSPC4093-5G APOSPC4093-100G APOSPC4093-1G
2-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile 97%
2-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₅ClFN
MW: 169,59 g/mol
Bod tání: 67…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236029
CAS číslo: 75279-56-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III