Tisk…
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanamine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC409007-1G PC409007-5G
APOSPC409007-1GEA 2570 CZK
APOSPC409007-1G APOSPC409007-5G
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanamine hydrochloride 97%
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₄ClF₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13189562
CAS číslo: 809273-65-2