1-Boc-3,3-difluoropyrrolidine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC409004-1G
PC409004-250MG
APOSPC409004-1GEA
2580
CZK
APOSPC409004-1G
APOSPC409004-250MG
1-Boc-3,3-difluoropyrrolidine
1-Boc-3,3-difluoropyrrolidine
Vzorec:
C₉H₁₅F₂NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06797010 CAS číslo: 195447-25-7 |