Tisk…
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4,4-difluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC409001-1G PC409001-5G
APOSPC409001-1GEA 0 CZK
APOSPC409001-1G APOSPC409001-5G
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4,4-difluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4,4-difluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₅F₂NO₄
Bod tání: 120…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094917
CAS číslo: 203866-15-3