Tisk…
4-Fluorfenol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4090-100G PC4090-500G PC4090-1KG
APOSPC4090-100GEA 662 CZK
APOSPC4090-100G APOSPC4090-500G APOSPC4090-1KG
4-Fluorfenol 99%
4-Fluorfenol
Vzorec: C₆H₅FO
Bod varu: 185 °C
Bod tání: 44…47 °C
Hustota: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002316
CAS číslo: 371-41-5
EINECS: 206-736-0
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II