Tisk…
1-(4-Fluorobenzyl)homopiperazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4089-1G PC4089-10G PC4089-5G
APOSPC4089-1GEA 827 CZK
APOSPC4089-1G APOSPC4089-10G APOSPC4089-5G
1-(4-Fluorobenzyl)homopiperazine 95%
1-(4-Fluorobenzyl)homopiperazine
Vzorec: C₁₂H₁₇FN₂
MW: 208,28 g/mol
Bod varu: 112 °C/0,5mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00816588
CAS číslo: 76141-89-4
UN: 3267
ADR: 8,III