Tisk…
1,1,1-Trifluoro-2,4-hexanedione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4087-1G PC4087-250MG PC4087-500MG PC4087-5G
APOSPC4087-1GEA 3380 CZK
APOSPC4087-1G APOSPC4087-250MG APOSPC4087-500MG APOSPC4087-5G
1,1,1-Trifluoro-2,4-hexanedione 95%
1,1,1-Trifluoro-2,4-hexanedione
Vzorec: C₆H₇F₃O₂
Bod varu: 125 °C
Bod vzplanutí: 28 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051306
CAS číslo: 400-54-4
EINECS: 206-924-2
UN: 1993
ADR: 3,III