Tisk…
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC408554-1G
APOSPC408554-1GEA 2360 CZK
APOSPC408554-1G
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidin-2-amine
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidin-2-amine
Vzorec: C₄H₂Cl₂FN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11870221
CAS číslo: 15598-33-1