Tisk…
tert-Butyl-4-(aminomethyl)-4-fluoropiperidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: tert-Butyl 4-(aminomethyl)-4-fluoropiperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-(aminomethyl)-4-fluoropiperidine
PC408511-10G PC408511-5G
APOSPC408511-10GEA 2530 CZK
APOSPC408511-10G APOSPC408511-5G
tert-Butyl-4-(aminomethyl)-4-fluoropiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-(aminomethyl)-4-fluoropiperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₂₁FN₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11847970
CAS číslo: 620611-27-0