Tisk…
6-Chloro-2-fluoropurine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-2-fluoro-9H-purine
PC408500-10G PC408500-100G PC408500-25G
APOSPC408500-10GEA 2030 CZK
APOSPC408500-10G APOSPC408500-100G APOSPC408500-25G
6-Chloro-2-fluoropurine 98%
6-Chloro-2-fluoropurine
Vzorec: C₅H₂ClFN₄
MW: 172,55 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02183557
CAS číslo: 1651-29-2