Tisk…
4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4085-5G PC4085-10G PC4085-1G
APOSPC4085-5GEA 827 CZK
APOSPC4085-5G APOSPC4085-10G APOSPC4085-1G
4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline 99%
4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline
Vzorec: C₆H₄ClFIN
MW: 271.46 g/mol
Bod tání: 39…41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318122
CAS číslo: 216393-67-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III