Tisk…
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC408441-1G PC408441-5G
APOSPC408441-1GEA 622 CZK
APOSPC408441-1G APOSPC408441-5G
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₂BrF₅O
MW: 276,99 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412225
CAS číslo: 115467-07-7