Tisk…
6-fluoronicotinonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC408290-1G PC408290-5G
APOSPC408290-1GEA 622 CZK
APOSPC408290-1G APOSPC408290-5G
6-fluoronicotinonitrile 97%
6-fluoronicotinonitrile
Vzorec: C₆H₃FN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09261087
CAS číslo: 3939-12-6