2-Amino-5-fluoro-4-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC408287-5G
PC408287-1G
APOSPC408287-5GEA
6850
CZK
APOSPC408287-5G
APOSPC408287-1G
2-Amino-5-fluoro-4-methylpyridine 98%
2-Amino-5-fluoro-4-methylpyridine
Vzorec:
C₆H₇FN₂ Bod tání: 174 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06659479 CAS číslo: 301222-66-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...