3-Amino-5-fluorobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC408286-25G
APOSPC408286-25GEA
6390
CZK
APOSPC408286-25G
3-Amino-5-fluorobenzoic acid 97%
3-Amino-5-fluorobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₆FNO₂ MW: 155,13 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07779526 CAS číslo: 786616-54-4 |