Tisk…
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC408277-25G PC408277-5G PC408277-100G
APOSPC408277-25GEA 1240 CZK
APOSPC408277-25G APOSPC408277-5G APOSPC408277-100G
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₃NO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185757
CAS číslo: 784-77-0