Tisk…
2-(2-Fluorophenyl)acetamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC408273-1G PC408273-5G
APOSPC408273-1GEA 2070 CZK
APOSPC408273-1G APOSPC408273-5G
2-(2-Fluorophenyl)acetamide 98%
2-(2-Fluorophenyl)acetamide
Vzorec: C₈H₈FNO
Bod tání: 157…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11643209
CAS číslo: 326-63-6