Tisk…
(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
PC408263-1G PC408263-5G
APOSPC408263-1GEA 3580 CZK
APOSPC408263-1G APOSPC408263-5G
(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₉FO₃
MW: 184.17
Bod tání: 106…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660193
CAS číslo: 886498-61-9