Tisk…
4-Fluoro-2-methoxybenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Fluoro-2-methoxyphenyl)methanol
PC408257-1G PC408257-5G PC408257-10G
APOSPC408257-1GEA 1290 CZK
APOSPC408257-1G APOSPC408257-5G APOSPC408257-10G
4-Fluoro-2-methoxybenzyl alcohol 98%
4-Fluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉FO₂
MW: 156.16
Bod varu: 110…112 °C/4mmHg
Bod tání: 53…55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116338
CAS číslo: 157068-03-6