Tisk…
2-Bromo-6-fluorophenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC408235-1G PC408235-250MG
APOSPC408235-1GEA 6620 CZK
APOSPC408235-1G APOSPC408235-250MG
2-Bromo-6-fluorophenylacetonitrile
2-Bromo-6-fluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
Bod tání: 60…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226884
CAS číslo: 936693-22-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III