Tisk…
4-Bromo-3-fluorophenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC408233-100G PC408233-25G PC408233-5G
APOSPC408233-100GEA 13660 CZK
APOSPC408233-100G APOSPC408233-25G APOSPC408233-5G
4-Bromo-3-fluorophenylacetic acid 98%
4-Bromo-3-fluorophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,0300 g/mol
Bod tání: 111…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12756200
CAS číslo: 942282-40-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III