Tisk…
2-Amino-5-fluoro-6-methylpyridine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC408225-1G PC408225-25G PC408225-5G
APOSPC408225-1GEA 2150 CZK
APOSPC408225-1G APOSPC408225-25G APOSPC408225-5G
2-Amino-5-fluoro-6-methylpyridine 96%
2-Amino-5-fluoro-6-methylpyridine
Vzorec: C₆H₇FN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835298
CAS číslo: 110919-71-6