Tisk…
2-bromo-3-fluoro-5-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-3-fluoro-5-methylpyridine
PC408224-100G PC408224-25G
APOSPC408224-100GEA 12300 CZK
APOSPC408224-100G APOSPC408224-25G
2-bromo-3-fluoro-5-methylpyridine 98%
2-bromo-3-fluoro-5-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅BrFN
MW: 190,015 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909840
CAS číslo: 34552-16-4