Tisk…
5-Iodo-1,1,1-trifluoropentane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC408218-1G PC408218-5G
APOSPC408218-1GEA 992 CZK
APOSPC408218-1G APOSPC408218-5G
5-Iodo-1,1,1-trifluoropentane 95%
5-Iodo-1,1,1-trifluoropentane
Vzorec: C₅H₈F₃I
Bod varu: 153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06247810
CAS číslo: 352-60-3