Tisk…
6-Iodo-1,1,1,2,2-pentafluorohexane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC408217-5G PC408217-1G PC408217-25G
APOSPC408217-5GEA 5200 CZK
APOSPC408217-5G APOSPC408217-1G APOSPC408217-25G
6-Iodo-1,1,1,2,2-pentafluorohexane
6-Iodo-1,1,1,2,2-pentafluorohexane
Vzorec: C₆H₈F₅I
Bod varu: 62…64 °C/15mmHg
Hustota: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06247809
CAS číslo: 344452-10-4