Tisk…
5,5,5-Trifluoropentan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC408151-1G PC408151-5G
APOSPC408151-1GEA 2290 CZK
APOSPC408151-1G APOSPC408151-5G
5,5,5-Trifluoropentan-1-ol
5,5,5-Trifluoropentan-1-ol
Vzorec: C₅H₉F₃O
Bod varu: 147,75 °C
Hustota: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02258748
CAS číslo: 352-61-4