Tisk…
5,5,6,6,6-Pentafluorohexan-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC408150-1G PC408150-5G PC408150-250MG
APOSPC408150-1GEA 2370 CZK
APOSPC408150-1G APOSPC408150-5G APOSPC408150-250MG
5,5,6,6,6-Pentafluorohexan-1-ol 95%
5,5,6,6,6-Pentafluorohexan-1-ol
Vzorec: C₆H₉F₅O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06248629
CAS číslo: 58556-45-9