Tisk…
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluorooctan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC408149-1G PC408149-25G PC408149-5G
APOSPC408149-1GEA 5630 CZK
APOSPC408149-1G APOSPC408149-25G APOSPC408149-5G
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluorooctan-1-ol
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluorooctan-1-ol
Vzorec: C₈H₉F₉O
Bod varu: 90 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06248594
CAS číslo: 3792-02-7
UN: 1987
ADR: 3,III