Tisk…
2,3,4,5-Tetrafluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC408137-5G PC408137-1G
APOSPC408137-5GEA 9160 CZK
APOSPC408137-5G APOSPC408137-1G
2,3,4,5-Tetrafluorobenzaldehyde
2,3,4,5-Tetrafluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₂F₄O
MW: 178,09 g/mol
Bod varu: 82 °C/62mmHg
Hustota: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683041
CAS číslo: 16583-06-5
UN: 1989
ADR: 3,III