Tisk…
Dimethyl difluoromalonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC408111-1G PC408111-25G PC408111-5G
APOSPC408111-1GEA 913 CZK
APOSPC408111-1G APOSPC408111-25G APOSPC408111-5G
Dimethyl difluoromalonate 98%
Dimethyl difluoromalonate
Vzorec: C₅H₆F₂O₄
Bod varu: 167…169 °C
Hustota: 1,3059 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00516931
CAS číslo: 379-95-3
UN: 3272
ADR: 3,III