Tisk…
Dichlorofluoroacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC408090-25G PC408090-1G PC408090-5G
APOSPC408090-25GEA 18190 CZK
APOSPC408090-25G APOSPC408090-1G APOSPC408090-5G
Dichlorofluoroacetic acid
Dichlorofluoroacetic acid
Vzorec: C₂HCl₂FO₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 354-19-8
EINECS: 206-547-3
UN: 3265
ADR: 8,III