Tisk…
4-tert-Butoxy-3-fluoroaniline, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC408076-1G PC408076-250MG
APOSPC408076-1GEA 21300 CZK
APOSPC408076-1G APOSPC408076-250MG
4-tert-Butoxy-3-fluoroaniline, technická kvalita
4-tert-Butoxy-3-fluoroaniline
Vzorec: C₁₀H₁₄FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11052316
CAS číslo: 1039941-26-8