Tisk…
2,3-Difluoro-5-nitropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC408056-250MG PC408056-1G
APOSPC408056-250MGEA 2820 CZK
APOSPC408056-250MG APOSPC408056-1G
2,3-Difluoro-5-nitropyridine 98%
2,3-Difluoro-5-nitropyridine
Vzorec: C₅H₂F₂N₂O₂
MW: 160,08 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09750303
CAS číslo: 954219-68-2