(Difluoromethyl)trimethylsilane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC408038-25G
PC408038-5G
APOSPC408038-25GEA
6220
CZK
APOSPC408038-25G
APOSPC408038-5G
(Difluoromethyl)trimethylsilane 98%
(Difluoromethyl)trimethylsilane
Vzorec:
C₄H₁₀F₂Si Bod varu: 65…66 °C Hustota: 0,91 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19381658 CAS číslo: 65864-64-4 UN: 1993 ADR: 3,II |