Tisk…
2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC408013-25G PC408013-5G PC408013-1G
APOSPC408013-25GEA 5530 CZK
APOSPC408013-25G APOSPC408013-5G APOSPC408013-1G
2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 95%
2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BFO₃
MW: 167.9300 g/mol
Bod tání: 161…178 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07367058
CAS číslo: 871126-22-6